Learn More
Thermo Scientific™ Lamelle compartimentée Nunc™ Lab-Tek™ II
Cultivez et visualisez des cellules vivantes sur un seul et même appareil. Cette lamelle en verre présente des caractéristiques optiques optimales pour la microscopie à fort grossissement et l’analyse d’images confocales.
Marque:  Thermo Scientific™ 155379
Code produit. 13013053
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Cultivez, examinez et analysez des cellules vivantes sur un seul et même appareil. La lamelle en verre à chambre Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II avec un fond en verre borosilicaté nº 1,5 offre les caractéristiques optiques idéales requises pour la microscopie à fort grossissement et l’analyse d’images confocales. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits. La structure de la chambre supérieure ne peut pas être retirée de la lamelle en verre.
  • Chambre d’introduction de milieux non amovible et compartimentée en polystyrène, fermement fixée sur une lamelle en verre de borosilicate extra fine (n° 1,5), pour une observation optimale sur un microscope inversé à grande puissance
  • Un couvercle à onglets en polystyrène permet les échanges gazeux avec une évaporation minimale
  • Pour cultiver et observer des cellules vivantes
  • Stérile
Informations de commande :
Lamelle fournie stérile dans des plateaux d’incubation pratiques et empilables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2
PS
Culture cellulaire
1.0 à 2.0 ml
Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le dessus et le côté pour les manipulations aseptiques
55 x 24 mm
Transparent
4.0 cm²
Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles
1,5 Verre borosilicaté
0,16 à 0,19 mm
16
Stérile
Nom du produit
Thermo Scientific™ Lamelle compartimentée Nunc™ Lab-Tek™ II > 2-puits; volume de travail : 1 ml à 2 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.