Learn More
Thermo Scientific™ Lamelle compartimentée Nunc™ Lab-Tek™ II
Code produit. p-4522133
Click to view available options
Puits:
1
2
4
8
Matériau:
1,5 Verre borosilicaté
Description:
Chambre de culture sur lamelle à 4 puits avec puits non amovibles
Lamelle compartimentée à 1 puits avec puits non amovible
Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles
Lamelle compartimentée à 8 puits avec puits non amovibles
Unit Size:
16 pièces
96 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16200671
Brand: Thermo Scientific™ 155360
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cultivez et visualisez des cellules vivantes sur un seul et même appareil. Cette lamelle en verre présente des caractéristiques optiques optimales pour la microscopie à fort grossissement et l’analyse d’images confocales.
Cultivez, examinez et analysez des cellules vivantes sur un seul et même appareil. La lamelle en verre à chambre Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II avec un fond en verre borosilicaté nº 1,5 offre les caractéristiques optiques idéales requises pour la microscopie à fort grossissement et l’analyse d’images confocales. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits. La structure de la chambre supérieure ne peut pas être retirée de la lamelle en verre.
  • Chambre d’introduction de milieux non amovible et compartimentée en polystyrène, fermement fixée sur une lamelle en verre de borosilicate extra fine (n° 1,5), pour une observation optimale sur un microscope inversé à grande puissance
  • Un couvercle à onglets en polystyrène permet les échanges gazeux avec une évaporation minimale
  • Pour cultiver et observer des cellules vivantes
  • Stérile
Informations de commande :
Lamelle fournie stérile dans des plateaux d’incubation pratiques et empilables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Puits 1
Surface de culture 8,6 cm2
Matériau du couvercle PS
Description Lamelle compartimentée à 1 puits avec puits non amovible
Traitement de surface Culture cellulaire
Matériau 1,5 Verre borosilicaté
Volume (métrique) utile 2,0 à 4,5 ml
Épaisseur (métrique) 0,16 à 0,19 mm
Comprend Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le dessus et le côté pour les manipulations aseptiques
Nb par paquet 16
Dimensions (LxW) 55 x 24 mm
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Transparent
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.