Learn More
Thermo Scientific™ Système Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide
Description
Cultivez, colorez et examinez des cellules directement depuis le Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, qui consiste en une chambre de milieu en polystyrène attachée à une lame de microscope. La surface de la lame est spécialement traitée pour la culture de cellules adhérentes. Choisissez une lame en verre sodocalcique lavée spéciale ou une lame en plastique Permanox optimisée pour une fixation optimisée des cellules. La chambre de milieu peut être retirée en toute simplicité, sans aucun outil.
- Large gamme de formats et de nombre de puits pour répondre aux besoins des applications
- Disponible avec une lame en plastique résistante aux solvants Permanox pour une excellente adhérence de vos cultures de cellules
- La surface inscriptible facilite l’identification des échantillons
- Gagnez du temps et des réactifs en développant les cellules directement sur la lame de microscope
- Dans les configurations à 1, 2, 4, 8 et 16 puits ; toutes mesurent 25 × 75 mm
- Le joint d’étanchéité en silicone de qualité médicale peut être retiré pour faire glisser le couvercle
- Aucun transfert de cellules requis avant leur observation / coloration
- Utile pour les tests viraux et de mycoplasme, les études de chromosomes, les tests de toxicité et l’immunocytologie
- Compatible avec les étiquettes fluorescentes
- Stérile
Spécification
Spécification
| Puits | 2 |
| Surface de culture | 4,2 cm2 |
| Matériau du couvercle | PS |
| Description | Chambre de culture sur lame à 2 puits avec puits amovibles |
| Traitement de surface | Traitées pour la culture cellulaire |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Volume (métrique) utile | 1,2 à 2,0 ml |
| Comprend | Couvercle en polystyrène transparent avec poignée sur le côté pour les manipulations aseptiques |
| Nb par paquet | 16 |
| Dimensions (LxW) | 75 x 25 mm |
| Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
|---|---|---|---|
| 1408085 | Certificat de conformité | 06/06/2024 | 177380 |
| 1407615 | Certificat de conformité | 30/05/2024 | 177380 |
| 1398629 | Certificat de conformité | 10/02/2024 | 177380 |
| 1340635 | Certificat de conformité | 11/02/2022 | 177380 |
| 1297085 | Certificat de conformité | 22/10/2020 | 177380 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.