Learn More
Thermo Scientific™ Système Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide
Artikelnummer. p-4522143
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Puits:
1
2
4
8
16
Matériau:
Plastique Permanox
Verre sodocalcique
missing translation for 'unitSize'
16 pièces
96 pièces
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10603591
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 177372
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cultivez des cellules adhérentes directement sur la lame de microscope grâce à la chambre amovible unique du système de chambre pour lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Cultivez, colorez et examinez des cellules directement depuis le Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, qui consiste en une chambre de milieu en polystyrène attachée à une lame de microscope. La surface de la lame est spécialement traitée pour la culture de cellules adhérentes. Choisissez une lame en verre sodocalcique lavée spéciale ou une lame en plastique Permanox optimisée pour une fixation optimisée des cellules. La chambre de milieu peut être retirée en toute simplicité, sans aucun outil.
  • Large gamme de formats et de nombre de puits pour répondre aux besoins des applications
  • Disponible avec une lame en plastique résistante aux solvants Permanox pour une excellente adhérence de vos cultures de cellules
  • La surface inscriptible facilite l’identification des échantillons
  • Gagnez du temps et des réactifs en développant les cellules directement sur la lame de microscope
  • Dans les configurations à 1, 2, 4, 8 et 16 puits ; toutes mesurent 25 × 75 mm
  • Le joint d’étanchéité en silicone de qualité médicale peut être retiré pour faire glisser le couvercle
  • Aucun transfert de cellules requis avant leur observation / coloration
  • Utile pour les tests viraux et de mycoplasme, les études de chromosomes, les tests de toxicité et l’immunocytologie
  • Compatible avec les étiquettes fluorescentes
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puits 1
Surface de culture 9,4 cm2
Matériau du couvercle PS
Description Chambre de culture sur lame à 1 puits avec puits amovible
Traitement de surface Traitées pour la culture cellulaire
Matériau Verre sodocalcique
Volume (métrique) utile 2,5 à 4,5 ml
Comprend Couvercle en polystyrène transparent avec poignée sur le côté pour les manipulations aseptiques
Nb par paquet 16
Dimensions (LxW) 75 x 25 mm
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Transparent
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt