Learn More
Thermo Scientific™ Système Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide
Code produit. 16280671
1, Verre sodocalcique, 16 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.13
Click to view available options
Puits:
1
2
4
8
16
Matériau:
Plastique Permanox
Verre sodocalcique
Conditionnement:
16 pièces
96 pièces
Code produit. 16280671
Marque: Thermo Scientific™ 177372
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cultivez des cellules adhérentes directement sur la lame de microscope grâce à la chambre amovible unique du système de chambre pour lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Cultivez, colorez et examinez des cellules directement depuis le Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, qui consiste en une chambre de milieu en polystyrène attachée à une lame de microscope. La surface de la lame est spécialement traitée pour la culture de cellules adhérentes. Choisissez une lame en verre sodocalcique lavée spéciale ou une lame en plastique Permanox optimisée pour une fixation optimisée des cellules. La chambre de milieu peut être retirée en toute simplicité, sans aucun outil.
  • Large gamme de formats et de nombre de puits pour répondre aux besoins des applications
  • Disponible avec une lame en plastique résistante aux solvants Permanox pour une excellente adhérence de vos cultures de cellules
  • La surface inscriptible facilite l’identification des échantillons
  • Gagnez du temps et des réactifs en développant les cellules directement sur la lame de microscope
  • Dans les configurations à 1, 2, 4, 8 et 16 puits ; toutes mesurent 25 × 75 mm
  • Le joint d’étanchéité en silicone de qualité médicale peut être retiré pour faire glisser le couvercle
  • Aucun transfert de cellules requis avant leur observation / coloration
  • Utile pour les tests viraux et de mycoplasme, les études de chromosomes, les tests de toxicité et l’immunocytologie
  • Compatible avec les étiquettes fluorescentes
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puits 1
Surface de culture 9,4 cm2
Matériau du couvercle PS
Description Chambre de culture sur lame à 1 puits avec puits amovible
Traitement de surface Traitées pour la culture cellulaire
Matériau Verre sodocalcique
Volume (métrique) utile 2,5 à 4,5 ml
Comprend Couvercle en polystyrène transparent avec poignée sur le côté pour les manipulations aseptiques
Nb par paquet 16
Dimensions (LxW) 75 x 25 mm
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Transparent
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot1420792 Type de certificatCertificat de conformité Date15/01/2025 Code produit177372
Numéro de lot1328336 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Code produit177372
Numéro de lot1411261 Type de certificatCertificat de conformité Date08/12/2024 Code produit177372
Numéro de lot1398626 Type de certificatCertificat de conformité Date08/03/2024 Code produit177372
Numéro de lot1371337 Type de certificatCertificat de conformité Date26/10/2022 Code produit177372
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Système Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide >