Learn More
Thermo Scientific™ Système Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide
Cultivez des cellules adhérentes directement sur la lame de microscope grâce à la chambre amovible unique du système de chambre pour lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Marque:  Thermo Scientific™ 177410
177.34 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16220681
  • 266.00€ / 16 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Cultivez, colorez et examinez des cellules directement depuis le Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, qui consiste en une chambre de milieu en polystyrène attachée à une lame de microscope. La surface de la lame est spécialement traitée pour la culture de cellules adhérentes. Choisissez une lame en verre sodocalcique lavée spéciale ou une lame en plastique Permanox optimisée pour une fixation optimisée des cellules. La chambre de milieu peut être retirée en toute simplicité, sans aucun outil.
  • Large gamme de formats et de nombre de puits pour répondre aux besoins des applications
  • Disponible avec une lame en plastique résistante aux solvants Permanox pour une excellente adhérence de vos cultures de cellules
  • La surface inscriptible facilite l’identification des échantillons
  • Gagnez du temps et des réactifs en développant les cellules directement sur la lame de microscope
  • Dans les configurations à 1, 2, 4, 8 et 16 puits ; toutes mesurent 25 × 75 mm
  • Le joint d’étanchéité en silicone de qualité médicale peut être retiré pour faire glisser le couvercle
  • Aucun transfert de cellules requis avant leur observation / coloration
  • Utile pour les tests viraux et de mycoplasme, les études de chromosomes, les tests de toxicité et l’immunocytologie
  • Compatible avec les étiquettes fluorescentes
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1
PS
Traitées pour la culture cellulaire
2,5 à 4,5 ml
16
Stérile
9,4 cm2
Chambre de culture sur lame à 1 puits avec puits amovible
Plastique Permanox
Couvercle en polystyrène transparent avec poignée sur le côté pour les manipulations aseptiques
75 x 25 mm
Transparent
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1383820 Type de certificatCertificat de traitement Date04/12/2024 Catalog Number177410
Numéro de lot1383820 Type de certificatCertificat de conformité Date11/04/2023 Catalog Number177410
Numéro de lot1236169 Type de certificatCertificat de conformité Date11/08/2018 Catalog Number177410
Numéro de lot1150386 Type de certificatCertificat de conformité Date19/07/2017 Catalog Number177410
Numéro de lot1067100-COC Type de certificatCertificat de conformité Date17/04/2017 Catalog Number177410
Nom du produit
Thermo Scientific™ Système Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide > 1 puits
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.