Learn More
Brand™ Tubes à essai cylindriques en polystyrène
Transparent. Les tubes à essai cylindriques en polystyrène BRAND™ ont une FCR max. de 3 000.
Marque: Brand™ 114715
115.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 9.66600kg
Description
- Universel
- FCR max : 3000
- Fabriqué en polystyrène transparent
Spécification
Transparent | |
100 mm | |
2000/boîte |
3000 | |
PS | |
Non stériles |