Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons pour tubes Nunc™ Cryobank et Bank-It
Bouchons de rechange de couleur Thermo Scientific Nunc pour les tubes Nunc Cryobank et Bank-it —pour un usage manuel ou automatisé.
Marque: Thermo Scientific™ 374019
Description
Bouchons de rechange de couleur Thermo Scientific Nunc pour les tubes Nunc Cryobank et Bank-it —pour un usage manuel ou automatisé.
Les tubes Thermo Scientific Nunc Cryobank permettent à l'utilisateur d’obtenir un meilleur suivi de ses cryotubes grâce au code 2D, lui offrant ainsi la meilleure capacité de stockage du marché et la possibilité d’automatiser le bouchage et le débouchage des tubes. Les tubes s’enclipsent dans le portoir et peuvent être manipulés sans risque de chute accidentelle.
- Bouchons en rack pour le remplacement manuel ou automatisé des bouchons usagés
- Présentés en rack selon un format de microplaque 96 puits pour un prélèvement aisé et sans contamination
Spécification
Rouge | |
Non stérile | |
Lecture à code-barres 2D | |
Rouge (Capuchon) | |
96 | |
Pour 0,5 ml 1,0 ml et Cryobanque et Banque -it Tubes |
Polypropylène | |
Fermeture | |
Cryobanque, Bank-It | |
10 racks de 96/boîte | |
960 | |
Nunc™ |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.