Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons pour tubes Nunc™ Cryobank et Bank-It
Bouchons de rechange de couleur Thermo Scientific Nunc pour les tubes Nunc Cryobank et Bank-it —pour un usage manuel ou automatisé.
208.00€ - 258.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Type | Fermeture |
Codage | Lecture à code-barres 2D |
Type de flacon | Cryobanque, Bank-It |
Conditionnement | 10 racks de 96/boîte |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10309073
|
Thermo Scientific™
374017 |
Naturel |
208.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10513724
|
Thermo Scientific™
374018 |
Vert |
258.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10135433
|
Thermo Scientific™
374019 |
Rouge |
258.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10772794
|
Thermo Scientific™
374021 |
Bleu |
258.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bouchons de rechange de couleur Thermo Scientific Nunc pour les tubes Nunc Cryobank et Bank-it —pour un usage manuel ou automatisé.
Les tubes Thermo Scientific Nunc Cryobank permettent à l'utilisateur d’obtenir un meilleur suivi de ses cryotubes grâce au code 2D, lui offrant ainsi la meilleure capacité de stockage du marché et la possibilité d’automatiser le bouchage et le débouchage des tubes. Les tubes s’enclipsent dans le portoir et peuvent être manipulés sans risque de chute accidentelle.
Bouchons en rack pour le remplacement manuel ou automatisé des bouchons usagésPrésentés en rack selon un format de microplaque 96 puits pour un prélèvement aisé et sans contamination.
Spécification
Polypropylène | |
Lecture à code-barres 2D | |
10 racks de 96/boîte | |
960 | |
Nunc™ |
Fermeture | |
Cryobanque, Bank-It | |
96 | |
Pour 0,5 ml 1,0 ml et Cryobanque et Banque -it Tubes |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.