Learn More
Thermo Scientific™ Système de culture cellulaire avec gazage actif Nunc™ Cell Factory™
Créez un environnement idéal pour la culture des cellules sensibles au pH et consommatrices dʼoxygène, avec une atmosphère contrôlée et non contaminée dans chaque plateau de culture.
1295.00€ - 1680.00€
Spécification
Description | Cell Factory avec Active Gassing |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Surface de culture | Couches de plateaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Couches de plateaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10347382
|
Thermo Scientific™
173239 |
2528 cm2 | 4 | N/A | N/A | N/A | |||||
10616243
|
Thermo Scientific™
173238 |
6320 cm2 | 10 | N/A | N/A | N/A | |||||
10674163
|
Thermo Scientific™
173240 |
25280 cm2 | 40 | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Créez un environnement idéal pour la culture des cellules sensibles au pH et consommatrices dʼoxygène grâce aux systèmes avec gazage actif Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Ce système de circulation permet de garantir une atmosphère contrôlée et non contaminée dans chaque plateau de culture, en distribuant de façon homogène le mélange de gaz spécifié par lʼutilisateur. Disponible en modèle à 4, 10 et 40 plateaux.
- Augmentez vos rendements grâce à des environnements contrôlés de culture cellulaire répartis de manière homogène dans chaque couche
- Optimisez votre capacité de production sans changer toutes les plateformes de culture cellulaire
- Développez des solutions industrielles grâce à l’utilisation d’un incubateur Cell Factory™ avec gazage actif
Spécification
Cell Factory avec Active Gassing | |
Stérile |