Learn More
Thermo Scientific™ Système de culture cellulaire avec gazage actif Nunc™ Cell Factory™
Click to view available options
Surface de culture:
2528 cm2
25280 cm2
6320 cm2
Couches de plateaux:
4
10
40
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
6 pièces
Description
Créez un environnement idéal pour la culture des cellules sensibles au pH et consommatrices dʼoxygène grâce aux systèmes avec gazage actif Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Ce système de circulation permet de garantir une atmosphère contrôlée et non contaminée dans chaque plateau de culture, en distribuant de façon homogène le mélange de gaz spécifié par lʼutilisateur. Disponible en modèle à 4, 10 et 40 plateaux.
- Augmentez vos rendements grâce à des environnements contrôlés de culture cellulaire répartis de manière homogène dans chaque couche
- Optimisez votre capacité de production sans changer toutes les plateformes de culture cellulaire
- Développez des solutions industrielles grâce à l’utilisation d’un incubateur Cell Factory™ avec gazage actif
Spécification
Spécification
| Description | Cell Factory avec Active Gassing |
| Nbre par carton | 6 |
| Nb par paquet | 6 |
| Type de produit | Système avec Active Gassing |
| Stérilité | Stérile |
| Surface de culture | 6320 cm2 |
| Couches de plateaux | 10 |
| Quantité | Paquet/Boîte : 1/6 |