Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système Nunc™ Cell Factory™
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Marque: Thermo Scientific™ 173249
Code nomenclature Nacres: NC.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Description
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Réduisez le besoin d’interventions ouvertes et encouragez l’utilisation de méthodes aseptiques pour la manipulation des liquides lors du remplissage, de l’inoculation, de la culture et de la récolte du système Cell Factory.
Accessoire aération active• Filtre event 0.2μm avec tube et connecteur
• Le lot
Spécification
Filtre d’aération avec connecteur en PEHD, 0.22 µm | |
2 | |
Airvent Filter, 0.22 μm | |
0.22 µm |
Cell Factory Systems (All) | |
2 | |
Sterile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.