Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture cellulaire traités Nunc™ TripleFlask™
Travaillez sur de grandes applications de masse cellulaire telles que le screening de stupéfiants et l’évolution grâce à ces flacons traités pour la culture cellulaire TripleFlasks.
Marque: Thermo Scientific™ 132867
488.03 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24329" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez l’expansion de la culture cellulaire et faites l’expérience d’une surface de croissance totale de 500 cm2 dans l’encombrement d’un flacon standard à l’aide de flacons pour culture cellulaire traités Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™. La surface de culture totale est obtenue par le biais d’une conception à trois couches parallèles et col droit qui fonctionne efficacement dans les systèmes d’automatisation. Les flacons TripleFlask bénéficient du traitement Nunclon™ Delta, un traitement exclusif des surfaces de culture cellulaire qui offre une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules.
Trois couches de surfaces de croissance fournissent une surface de culture totale de 500 cm2 avec le même encombrement que celui d’un flacon standard de 175 cm2.
- Volume utile conseillé : 200 ml.
- Étudiés pour les cultures monocouches conventionnelles à plat.
- Dimensions externes de 175 cm2
- Dotés du code-barres étendu 128.
Comprend :
La certification Nunclon Delta, comprenant le test de quatre lignes de cellules différentes, est fournie pour chaque flacon.
Spécification
Non | |
Fileté | |
1 | |
Stérile | |
Phénolique | |
Aucun |
Bouchon ventilé de rechange à remplissage facile | |
32 | |
Fernbach | |
Plat | |
500 cm2 | |
200 ml |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
185576 | Certificat de conformité | 18/03/2025 | 132867 |
185131 | Certificat de conformité | 31/01/2025 | 132867 |
171389 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 132867 |
166169 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 132867 |
185131 | Certificat d'irradiation | 14/02/2025 | 132867 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.