Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture cellulaire traités Nunc™ TripleFlask™
BIOPHARMA
Code produit. p-4524979
Click to view available options
Traitement de surface:
Aucun
Nunclon Delta
Nunclon™ Delta
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Phénolique
Code-barres:
Non
Oui
Conditionnement:
32 pièces
4 pièces
Code produit. 10757811
Marque: Thermo Scientific™ 132867
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Travaillez sur de grandes applications de masse cellulaire telles que le screening de stupéfiants et l’évolution grâce à ces flacons traités pour la culture cellulaire TripleFlasks.
Effectuez l’expansion de la culture cellulaire et faites l’expérience d’une surface de croissance totale de 500 cm2 dans l’encombrement d’un flacon standard à l’aide de flacons pour culture cellulaire traités Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™. La surface de culture totale est obtenue par le biais d’une conception à trois couches parallèles et col droit qui fonctionne efficacement dans les systèmes d’automatisation. Les flacons TripleFlask bénéficient du traitement Nunclon™ Delta, un traitement exclusif des surfaces de culture cellulaire qui offre une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules.
Trois couches de surfaces de croissance fournissent une surface de culture totale de 500 cm2 avec le même encombrement que celui d’un flacon standard de 175 cm2.
  • Volume utile conseillé : 200 ml.
  • Étudiés pour les cultures monocouches conventionnelles à plat.
  • Dimensions externes de 175 cm2
  • Dotés du code-barres étendu 128.
Comprend :
La certification Nunclon Delta, comprenant le test de quatre lignes de cellules différentes, est fournie pour chaque flacon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Non
Description Bouchon ventilé de rechange à remplissage facile
Type de goulot Fileté
Nbre par carton 32/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Flask
Forme Fernbach
Stérilité Stérile
Forme du fond Plat
Type de bouchon Phénolique
Surface de culture 500 cm2
Traitement de surface Aucun
Volume (métrique) de travail 200 mL
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.