Learn More
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nunc™ pour culture cellulaire et mise en banque de matériel biologique
Les tubes cryogéniques pour les biobanques et la culture cellulaire permettent de stocker les échantillons d’un stockage frigorifique général jusqu’à la phase vapeur de l’azote liquide.
Marque: Thermo Scientific™ 337516
Description
Stocker les échantillons de l’entreposage frigorifique général à la phase vapeur de l’azote liquide avec les tubes cryogéniques pour mise en banque de matériel biologique et cultures cellulaires Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles avec filetage interne ou externe.
- Tubes IVD compatibles avec les matières premières non cytotoxiques, non mutagènes et apyrogènes pour une plus grande sécurité des échantillons
- Options de filetage externe ou interne disponibles
- Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
- Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
- Versions vrac, sans bouchon et non stérile disponibles pour les applications moins exigeantes
Spécification
12.5 mm | |
0.492 in | |
4.5 ml | |
Polyéthylène (bouchon) | |
3.583 in | |
300 | |
Oui | |
Nunc™ | |
Oui | |
Polyéthylène | |
Oui | |
Oui |
Tube cryogénique | |
Non autoclavable | |
Rond | |
Externe | |
91 mm | |
À base autostable | |
Oui | |
Stérile | |
300/boîte | |
0,152 oz. | |
Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
60912423 | Certificat de conformité | 17/03/2025 | 337516 |
60914606 | Certificat de conformité | 17/03/2025 | 337516 |
60914606 | Certificat de conformité | 12/02/2025 | 337516 |
60883091 | Certificat de conformité | 12/02/2025 | 337516 |
60912423 | Certificat de conformité | 12/02/2025 | 337516 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.