Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques à 96 puits Nunc™ à fond rond en PS
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
137.00€ - 646.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 × 12 |
Gamme de produits | Nunc™ |
Type de produit | Microplaque |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Stérilité | Couvercle | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Couvercle | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10398221
![]() |
Thermo Scientific™
262162 |
Stérile | Sans couvercle | 1 |
137.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15317036
![]() |
Thermo Scientific™
262146 |
Non stérile | Sans couvercle | 135 |
209.00€
135 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10418522
|
Thermo Scientific™
268152 |
Non stérile | Sans couvercle | 10 |
336.00€
180 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11371605
|
Thermo Scientific™
268200 |
Stérile | Avec couvercle | 10 | N/A | N/A | N/A | |||||
10418623
![]() |
Thermo Scientific™
268200 |
Stérile | Avec couvercle | 10 |
646.00€
160 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Améliorez l’efficacité du mélange, du nettoyage et de la récupération des échantillons grâce aux microplaques Microwell à fond rond en polystyrène de 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™. Les puits transparents et en forme de U sont parfaits pour les tests à base de solution (par exemple, les tests d’agglutination) et les dilutions en série courantes, permettant ainsi un pipetage facile et propre. Disponibles en plusieurs options pour les surfaces, la stérilité, les bouchons et les emballages.
- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta est un traitement de surface hydrophile alors que le polystyrène non traité est plus hydrophobe
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Étalon | |
Nunc™ | |
PS | |
Non traité |
8 × 12 | |
Microplaque | |
96 | |
U |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.