Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques à 96 puits Nunc™ à fond rond en PS
Code produit. 10418522
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Nb par paquet:
1
10
135
Pakningsstørrelse:
135 pièces
160 pièces
50 pièces
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10418522
Brand: Thermo Scientific™ 268152
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Améliorez l’efficacité du mélange, du nettoyage et de la récupération des échantillons grâce aux microplaques Microwell à fond rond en polystyrène de 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™. Les puits transparents et en forme de U sont parfaits pour les tests à base de solution (par exemple, les tests d’agglutination) et les dilutions en série courantes, permettant ainsi un pipetage facile et propre. Disponibles en plusieurs options pour les surfaces, la stérilité, les bouchons et les emballages.
  • Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
  • Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
  • Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
  • Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
  • Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
  • Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes aux recommandations de l’ANSI (ANSI / SBS 1-2004)
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 × 12
Conditionnement 10 Paquets
Gamme de produits Nunc
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau PS
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits U
Nbre par carton 180
Nb par paquet 10
Vis mere Vis mindre
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.