Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polystyrène Nunc™ de 10 / 11 ml
Pour une centrifugation plus efficace, choisissez ces tubes à centrifuger en polycarbonate qui ont fait l’objet de tests RCF et d’étanchéité.
Marque: Thermo Scientific™ 347880
156.13 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21927" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une centrifugation plus efficace, choisissez les tubes à centrifuger en polystyrène Thermo Scientific™ Nunc™ de 10 / 11 ml qui ont fait l’objet de tests RCF et d’étanchéité.
- Fabriqués dans divers formats pour une plus grande flexibilité
- Différentes formes de fond pour répondre à tous les besoins
- Inclut des bouchons à vis à joint en polyéthylène
- Adaptés à la plupart des centrifugeuses
- Force centrifuge relative testée (FCR)
- Marquage CE
Spécification
11 mL | |
480 | |
Stérile | |
110 mm | |
Oui | |
Non | |
3000 x g |
PS | |
80 | |
Conique | |
Conique | |
16 mm | |
Tube à centrifuger |