Learn More
Thermo Scientific™ Tubes universels à filetage externe Nunc™ de 1,8 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. p-6020016
Click to view available options
Code-barres:
2D sur le fond du tube
2D sur tube, 2D linéaire et lisible sur rack
2D, linéaire et lisible sur rack
Néant
Conditionnement:
10 sachets de 48 tubes
10 racks de 48 tubes
En vrac
missing translation for 'unitSize'
480 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13496103
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 374500
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ce tube polyvalent dans de grands systèmes de stockage ou dans des systèmes Dewar à plus petite échelle pour le cryostockage traditionnel.
Utilisez les tubes universels de 1,8 ml à filetage externe Thermo Scientific™ Nunc™ polyvalents dans de grands systèmes de stockage ou dans des flacons Dewar à plus petite échelle pour le stockage cryogénique traditionnel. Disponibles en rack ou en vrac, avec codes-barres 2D ou non codés.
Tube 1,8mL
• Matériau de tube: polypropylène vierge classe VI de qualité médicale
• Matériau de rack: Polycarbonate avec blocage en polypropylène
• Matériau du bouchon: polypropylène vierge classe VI de qualité médicale avec joint en élastomère thermoplastique
• Exempt ADN, RNAse, DNAse et endotoxines
• Rack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Natural
Type de produit Externally-threaded Universal Tube
Stérilité Stérile
Description Flacon de congélation avec code 2D sur le fond de tube dans le rack à loquet universel
Couleur de bouchon Natural
Capacité (métrique) 1.8 ml
Forme du fond Fond plat
Matériau Plastic
Type de filetage Filetage extérieur
À utiliser avec (équipement) Cryobank
Comprend Étiquette blanche et graduations
Nbre par carton 480/Cs.
Nb par paquet 48/Pk.
Conditionnement 10 sachets de 48 tubes
Code-barres 2D sur le fond du tube
Show More Show Less
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.