Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue Colonne
Kit de centrifugation XS pour la purification de l’ADN à partir d’une large gamme de petits échantillons.
Marque: Macherey-Nagel™ 740952.250
838.69 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Description
- Kit polyvalent pour l’isolement de l’ADN génomique à partir d’un large éventail de matériaux de départ différents (cellules, tissus, échantillons médico-légaux et cliniques)
- 16 protocoles de support disponibles dans le manuel d’utilisation pour une flexibilité optimale
- Membrane hautement sensible pour une purification fiable de quantités d’ADN même à l’état de traces
- Protocole rapide et facile (20 min/min excl. Lyse)
Spécification
Tissus humains et animaux, cellules | |
Mini-colonne de centrifugation | |
Kit pour la purification de l’ADN à partir d’un large éventail d’échantillons | |
Tissus animaux et humains, Cellules | |
ADN | |
Génotypage, PCR multiplex, séquençage de nouvelle génération | |
Purification d’ADN | |
ADN | |
1 de chaque | |
< 25 mg de tissu humain / animal, 102-107 cellules | |
200 pb à 50 kpb | |
ADN | |
20 min/préparation (sauf lyse) |
60 µg | |
Température ambiante, 18°C à 25°C | |
Technologie à membrane de silice | |
60 à 100 µl | |
Centrifugation, sous vide | |
Colonnes pour tissus NucleoSpin, tubes de prélèvement, tampons, protéinase K | |
250 | |
Kit de purification de l’ADN | |
A260/A280 1.7 - 1.9 | |
Température ambiante | |
Tissus humains et animaux, cellules | |
Technologie à membrane de silice | |
20 à 35 μg |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Usage exclusivement réservé à la recherche