Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue Colonne
Code produit. p-8013763
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
12 préparations
250
Conditionnement:
10 réactions
12 préparations
250 réactions
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Code produit. 11902512
Marque: Macherey-Nagel™ 740952.10
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Kit de centrifugation XS pour la purification de l’ADN à partir d’une large gamme de petits échantillons.
  • Kit polyvalent pour l’isolement de l’ADN génomique à partir d’un large éventail de matériaux de départ différents (cellules, tissus, échantillons médico-légaux et cliniques)
  • 16 protocoles de support disponibles dans le manuel d’utilisation pour une flexibilité optimale
  • Membrane hautement sensible pour une purification fiable de quantités d’ADN même à l’état de traces
  • Protocole rapide et facile (20 min/min excl. Lyse)
Spécification
Type de cellule Tissus humains et animaux, cellules
Capacité 60 µg
Type de colonne Mini-colonne de centrifugation
Contenu et stockage Température ambiante, 18°C à 25°C
Description Kit pour la purification de l’ADN à partir d’un large éventail d’échantillons
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Type d’échantillon Tissus animaux et humains, Cellules
Volume d’élution 60 à 100 µl
Type de produit final ADN
À utiliser avec (équipement) Centrifugation, sous vide
À utiliser avec (application) Génotypage, PCR multiplex, séquençage de nouvelle génération
Comprend Colonnes pour tissus NucleoSpin, tubes de prélèvement, tampons, protéinase K
Principales fonctions Purification d’ADN
Nbre de réactions 10
Type d’acide nucléique ADN
Type de produit Kit de purification de l’ADN
Quantité 1 de chaque
Pureté A260/A280 1.7 - 1.9
Volume d’échantillon < 25 mg de tissu humain / animal, 102-107 cellules
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions 200 pb à 50 kpb
Source Tissus humains et animaux, cellules
Cible ADN
Technique Technologie à membrane de silice
Heure du test 20 min/préparation (sauf lyse)
Rendement 20 à 35 µg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Usage exclusivement réservé à la recherche