Learn More
Macherey-Nagel™ Sol NucleoSpin™
Isolez l’ADN du sol. NucleoSpin™ Macherey Nagel™ permet l’isolement du sol de l’ADN total à partir de divers types de sol
96.25€ - 1540.00€
Spécification
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
À utiliser avec (application) Pour l’ADN total provenant de micro-organismes dans le sol et les sédiments
Volume d’échantillon <500 mg
Heure du test 90min.
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
12979884
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
740780.10
10 préparations
96.25€
10 réactions
11962402
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
740780.50
50 préparations
341.00€
50 réactions
12718562
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
740780.250
250
1540.00€
250 réactions
Description
Description
Caractéristiques
  • Deux tampons de lyse alternatifs et un additif spécial (Enhancer SX) pour un traitement optimal de divers échantillons de sol – Haut rendement et haute pureté
  • Tubes à billes NucleoSpin™ avec billes en céramique pour une perturbation cellulaire efficace des bactéries à gram-positif et gram-négatif, archées, levure, champignons et algues dans le sol, les boues ou les sédiments
  • Colonne d’élimination des inhibiteurs de NucleoSpin™ pour éliminer tous les inhibiteurs de PCR, tels que les substances humiques – L’ADN est prêt à l’emploi pour PCR sans dilution
Applications
  • ADN total provenant de micro-organismes dans le sol et les sédiments
  • Quantifier et détecter les micro-organismes à partir d’échantillons environnementaux
  • Applications types en aval : PCR, PCR en temps réel, transfert de Southern, technologie de biopuces
Spécification
Spécification
Mini-colonne de centrifugation
Pour l’ADN total provenant de micro-organismes dans le sol et les sédiments
90min.
Technologie à membrane de silice
<500 mg
2 to 10μg
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Sol NucleoSpin™