Learn More
Macherey-Nagel™ Sol NucleoSpin™
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
250
50 préparations
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
Description
Caractéristiques
- Deux tampons de lyse alternatifs et un additif spécial (Enhancer SX) pour un traitement optimal de divers échantillons de sol – Haut rendement et haute pureté
- Tubes à billes NucleoSpin™ avec billes en céramique pour une perturbation cellulaire efficace des bactéries à gram-positif et gram-négatif, archées, levure, champignons et algues dans le sol, les boues ou les sédiments
- Colonne d’élimination des inhibiteurs de NucleoSpin™ pour éliminer tous les inhibiteurs de PCR, tels que les substances humiques – L’ADN est prêt à l’emploi pour PCR sans dilution
- ADN total provenant de micro-organismes dans le sol et les sédiments
- Quantifier et détecter les micro-organismes à partir d’échantillons environnementaux
- Applications types en aval : PCR, PCR en temps réel, transfert de Southern, technologie de biopuces
Spécification
Spécification
| Format | Mini-colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| À utiliser avec (application) | Pour l’ADN total provenant de micro-organismes dans le sol et les sédiments |
| Nbre de réactions | 250 |
| Volume d’échantillon | <500 mg |
| Heure du test | 90min. |
| Rendement | 2 to 10μg |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol