Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Colonne XS pour ARN
Purification simple et rapide pour un ARN de grande qualité. Les colonnes NucleoSpin™ RNA XS permettent la purification d’ARN hautement concentré à partir des plus petits échantillons
85.90€ - 1730.00€
Spécification
Format | Mini-colonne de centrifugation - Modèle XS |
---|---|
Type de produit final | NucleoSpin™ Colonne XS pour ARN |
À utiliser avec (application) | Pour l’isolement d’ARN à partir de cellules de culture, de tissus, de cryosection et de cellules capturées au laser |
Comprend | Collection tubes, NucleoSpin™ filters, collection tubes (2mL), Collection tubes (1.5mL), buffers, RNase-free rDNase, carrier RNA, reducing agent TCEP |
Type de produit | Colonne NucleoSpin™ RNA XS |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12703580
|
Macherey-Nagel™
740902.10 |
10 |
85.90€
10 réactions |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12713580
|
Macherey-Nagel™
740902.250 |
250 |
1730.00€
250 réactions |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12723580
|
Macherey-Nagel™
740902.50 |
50 |
404.00€
50 réactions |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Caractéristiques- Isolement de l’ARN à partir de très petites quantités d’échantillons telles que biopsie ou cellules uniques
- Récupération et intégrité de l’ARN excellentes
- ARN concentré pour applications sensibles en aval par élution en très faibles volumes à partir de 5 μl
- rDNase incluse pour l’élimination de l’ADN sur colonne
- Filtres (broyeurs) NucleoSpin™ – Homogénéisation efficace réduction de la viscosité
- ARN de grande qualité, prêt à l’emploi pour la RT-PCR et d’autres applications
- Agent réducteur TCEP – ß-mercaptoéthanol non nécessaire
Applications
- Isolement d’ARN issu de cellules de culture
- Isolement d’ARN issu de sang
- Isolement d’ARN issu de cryosections
- Isolement d’ARN issu de cellules capturées par laser
- Isolement d’ARN issu de petites quantités d’échantillons végétaux
- Isolement d’ARN issu d’échantillons stockés en RNAlater™
- Applications types en aval : RT-PCR en temps réel, transfert Northern, extension d’amorces, technologie matricielle,
- Dosages de protection RNase
Spécification
Mini-colonne de centrifugation - Modèle XS | |
Pour l’isolement d’ARN à partir de cellules de culture, de tissus, de cryosection et de cellules capturées au laser | |
Colonne NucleoSpin™ RNA XS | |
0.1 to 1.5ng (102 HeLa cells), 10 to 15ng (103 HeLa cells), 100 to 150ng (104 HeLa cells), 1000 to 1500ng (105 HeLa cells) |
NucleoSpin™ Colonne XS pour ARN | |
Collection tubes, NucleoSpin™ filters, collection tubes (2mL), Collection tubes (1.5mL), buffers, RNase-free rDNase, carrier RNA, reducing agent TCEP | |
1 de chaque |