Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Colonne XS pour ARN
Purification simple et rapide pour un ARN de grande qualité. Les colonnes NucleoSpin™ RNA XS permettent la purification d’ARN hautement concentré à partir des plus petits échantillons
Marque: Macherey-Nagel™ 740902.250
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.32000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Description
Caractéristiques- Isolement de l’ARN à partir de très petites quantités d’échantillons telles que biopsie ou cellules uniques
- Récupération et intégrité de l’ARN excellentes
- ARN concentré pour applications sensibles en aval par élution en très faibles volumes à partir de 5 μl
- rDNase incluse pour l’élimination de l’ADN sur colonne
- NucleoSpin&TM ; Filtres (broyeurs) – homogénéisation efficace et réduction de la viscosité
- ARN de grande qualité, prêt à l’emploi pour la RT-PCR et d’autres applications
- Agent réducteur TCEP – ß-mercaptoéthanol non nécessaire
- Isolement d’ARN issu de cellules de culture
- Isolement d’ARN issu de sang
- Isolement d’ARN issu de cryosections
- Isolement d’ARN issu de cellules capturées par laser
- Isolement d’ARN issu de petites quantités d’échantillons végétaux
- Isolement d’ARN à partir d’échantillons stockés dans RNAlater&TM ;
- Applications types en aval : RT-PCR en temps réel, transfert Northern, extension d’amorces, technologie matricielle,
- Dosages de protection de RNase
Spécification
Mini-colonne de centrifugation - Modèle XS | |
Pour l’isolement d’ARN à partir de cellules de culture, de tissus, de cryosection et de cellules capturées au laser | |
250 | |
1 de chaque |
NucleoSpin™ Colonne XS pour ARN | |
Collection tubes, NucleoSpin™ filters, collection tubes (2mL), Collection tubes (1.5mL), buffers, RNase-free rDNase, carrier RNA, reducing agent TCEP | |
Colonne NucleoSpin™ RNA XS | |
0.1 to 1.5ng (102 HeLa cells), 10 to 15ng (103 HeLa cells), 100 to 150ng (104 HeLa cells), 1000 to 1500ng (105 HeLa cells) |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr