Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ ARN viral
Kit complet avec mini-colonnes de centrifugation à membrane de silice pour une purification fiable de l’ARN viral à partir de liquides biologiques exempts de cellules (par exemple, sérum et plasma).
52.70€ - 1075.00€
Spécification
Couleur Blue band
Contenu et stockage Température ambiante (18 à 25°C)
Format Mini Spin Column
Isolation Technology Membrane de silice
Volume d’élution 50 μl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
12771021
Voir les accessoires Afficher les documents
Macherey-Nagel™
740956.10
10 préparations
52.70€
10 réactions
12781021
Voir les accessoires Afficher les documents
Macherey-Nagel™
740956.250
250 préparations
1075.00€
450mL
Description
Description
NucleoSpin™ ARN viral
  • Isolement fiable et reproductible de l’ARN viral exempt d’impuretés
  • Procédure sûre et éprouvée
  • Démontrée pour une grande variété de virus, notamment virus influenza, VHC, VIH, virus de la grippe aviaire, virus de la fièvre catarrhale du mouton
  • ARN porteur inclus pour une sensibilité maximale dans les applications en aval
  • Protocole rapide et pratique – ARN et ADN viral en moins de 30 minutes
  • Permet le protocole d’isolement parallèle de l’ARN et de l’ADN viral (avec protéinase K, non incluse dans le kit)
  • ARN viral à partir de 150 μl de sérum, plasma, liquides biologiques exempts de cellules
  • Applications types en aval : RT-PCR ; Réactions enzymatiques
Spécification
Spécification
Blue band
Mini Spin Column
50 μl
Binding capacity: 40 μg
Isolement d’ARN viral
< 150 μL
Température ambiante (18 à 25°C)
Membrane de silice
Liquides biologiques exempts de cellules, plasma, sérum, plasma, liquides biologiques exempts de cellules
Centrifugeuse
NucleoSpin RNA Virus Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), buffers, Carrier RNA
30 min/4-6 preps
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Up to 1 year
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA Virus
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride, ethanol