Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ ARN viral
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
250 préparations
Conditionnement:
10 réactions
450mL
Description
NucleoSpin™ ARN viral
- Isolement fiable et reproductible de l’ARN viral exempt d’impuretés
- Procédure sûre et éprouvée
- Démontrée pour une grande variété de virus, notamment virus influenza, VHC, VIH, virus de la grippe aviaire, virus de la fièvre catarrhale du mouton
- ARN porteur inclus pour une sensibilité maximale dans les applications en aval
- Protocole rapide et pratique – ARN et ADN viral en moins de 30 minutes
- Permet le protocole d’isolement parallèle de l’ARN et de l’ADN viral (avec protéinase K, non incluse dans le kit)
- ARN viral à partir de 150 μl de sérum, plasma, liquides biologiques exempts de cellules
- Applications types en aval : RT-PCR ; Réactions enzymatiques
Spécification
Spécification
| Couleur | Blue band |
| Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) |
| Format | Mini Spin Column |
| Isolation Technology | Membrane de silice |
| Volume d’élution | 50 μl |
| Type d’échantillon | Liquides biologiques exempts de cellules, plasma, sérum, plasma, liquides biologiques exempts de cellules |
| Efficacité | Binding capacity: 40 μg |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse |
| À utiliser avec (application) | Isolement d’ARN viral |
| Comprend | NucleoSpin RNA Virus Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), buffers, Carrier RNA |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoSpin RNA Virus
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride, ethanol