Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne XS de nettoyage de l’ARN NucleoSpin™
62.70€ - 1305.00€
Especificaciones
Méthode de détection | Extraction monophastique |
---|---|
Isolation Technology | Extraction monophase |
Type de produit final | Colonne XS de nettoyage de l’ARN NucleoSpin™ |
À utiliser avec (application) | Pour l’isolement d’ARN à partir de cellules de culture, de tissus animaux, de tissus végétaux, de micro-organismes |
Comprend | Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), buffers |
Código de producto | Marca | Nbre de réactions | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Nbre de réactions | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11912482
|
Macherey-Nagel™
740903.10 |
10 |
62.70€
10 réactions |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12743580
|
Macherey-Nagel™
740903.250 |
250 |
1305.00€
250 réactions |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12753580
|
Macherey-Nagel™
740903.50 |
50 |
292.00€
50 réactions |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Especificaciones
Extraction monophastique | |
Colonne XS de nettoyage de l’ARN NucleoSpin™ | |
Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), buffers | |
1 de chaque |
Extraction monophase | |
Pour l’isolement d’ARN à partir de cellules de culture, de tissus animaux, de tissus végétaux, de micro-organismes | |
Colonne NucleoSpin™ RNA Clean-up XS | |
Reagent |