missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne XS de nettoyage de l’ARN NucleoSpin™
Marque: Macherey-Nagel™ 740903.250
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.08800kg
Spécification
Extraction monophastique | |
Colonne XS de nettoyage de l’ARN NucleoSpin™ | |
Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), buffers | |
Colonne NucleoSpin™ RNA Clean-up XS | |
Reagent |
Extraction monophase | |
Pour l’isolement d’ARN à partir de cellules de culture, de tissus animaux, de tissus végétaux, de micro-organismes | |
250 | |
1 de chaque |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate