Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood QuickPure
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
250
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
Description
Caractéristiques
- Pour la purification ultra-rapide d’ADN hautement concentré issu de sang
- Procédure ultra-rapide
- Lavage et séchage en une seule étape combinée (manipulation < 10minutes)
- Rendements d’ADN élevés et homogènes
- Volume d'élution seul de 30–50μ L
- ADN hautement concentré, prêt à l’emploi pour les applications sensibles en aval
- ADN issu de sang total (humain ou animal, frais ou congelé)
- ADN issu de sang total traité par citrate, EDTA, héparine, CPDA
- ADN provenant de la couche leucocyto-plaquettaire, des plaquettes, des liquides organiques (comme par exemple le liquide amniotique), du sérum, du plasma
- ADN issu de cellules de culture
- Applications types en aval : PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
Spécification
| Format | Mini-colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| À utiliser avec (application) | Applications : ADN issu de sang total (humain ou animal, frais ou congelé), ADN issu de sang total traité au citrate, à l'EDTA, à l'héparine, au CPDA, ADN issu de la couche leucocyto-plaquettaire, des plaquettes, des liquides organiques (comme par exemple le liquide amniotique), du sérum, du plasma, ADN issu de cellules de culture, Applications standards en aval : PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques. |
| Nbre de réactions | 10 |
| Type de produit | Colonne de purification d’ADN |
| Quantité | 2 mL |
| Heure du test | 25 min |
Sécurité et traitement
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1