Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation HPLC EC Nucleosil™ 120-5 C18
Format de colonne : Colonne standard ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
379.00€ - 400.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne standard |
---|---|
Longueur (métrique) | 125 mm |
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10411852
|
Macherey-Nagel™
720051.46 |
4,6 mm |
400.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10135081
|
Macherey-Nagel™
720051.40 |
4 mm |
379.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Colonne standard | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
200 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
125 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C18 | |
11% | |
Oui | |
Colonne de séparation HPLC EC |