Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation HPLC EC Nucleosil™ 120-5 C18
Format de colonne : Colonne standard ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720051.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Colonne standard | |
125 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C18 | |
11% | |
Oui | |
Colonne de séparation HPLC EC |
4 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
200 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |