Learn More
Cytiva Nucleon™ PhytoPure™ Kits d’extraction d’ADN génomique
Les kits d’extraction d’ADN Nucleon PhytoPure utilisent une résine qui lie les polysaccharides végétaux, assurant une extraction d’ADN génomique végétal de qualité et à haut rendement en seulement une heure
295.00€ - 573.00€
Spécification
Description | Qualité, durée et pureté d'une extraction au phénol-chloroforme sans phénol. Nucleon PhytoPure permet l'extraction rapide de l’ADN génomique de grande qualité et de poids moléculaire élevé à l’aide de chloroforme à partir d'échantillons de tissus végétaux et fongiques tout en supprimant efficacement les protéines |
---|---|
Type d’échantillon | Orge (frais, congelé ou lyophilisé), Maïs (frais, congelé ou lyophilisé), Seigle (frais, congelé ou lyophilisé), Blé (frais, congelé ou lyophilisé) |
À utiliser avec (application) | Permet d’extraire avec succès l'ADN de nombreuses espèces végétales, en commençant avec du matériel frais, congelé ou lyophilisé |
Comprend | Réactifs 1 et 2 résine PhytoPure™ |
Includes: Reagents 1 and 2 and PhytoPure Resin
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10762037
|
Cytiva
RPN8510 |
100 mg |
295.00€
50 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10410875
|
Cytiva
RPN8511 |
1000 mg |
573.00€
50 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le protocole rapide ne nécessite pas de phénol ou de CTAB
- Deux tailles de kit permettent une mise à l’échelle économique en utilisant le même protocole sans phénol
- L’élimination efficace des polysaccharides réduit au minimum l’inhibition des applications en aval
Spécification
Qualité, durée et pureté d'une extraction au phénol-chloroforme sans phénol. Nucleon PhytoPure permet l'extraction rapide de l’ADN génomique de grande qualité et de poids moléculaire élevé à l’aide de chloroforme à partir d'échantillons de tissus végétaux et fongiques tout en supprimant efficacement les protéines | |
Orge (frais, congelé ou lyophilisé), Maïs (frais, congelé ou lyophilisé), Seigle (frais, congelé ou lyophilisé), Blé (frais, congelé ou lyophilisé) | |
Permet d’extraire avec succès l'ADN de nombreuses espèces végétales, en commençant avec du matériel frais, congelé ou lyophilisé | |
Réactifs 1 et 2 résine PhytoPure™ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Nucleon™ PhytoPure™ Kits d’extraction d’ADN génomique