Learn More
Cytiva Nucleon™ PhytoPure™ Kits d’extraction d’ADN génomique
Les kits d’extraction d’ADN Nucleon PhytoPure utilisent une résine qui lie les polysaccharides végétaux, assurant une extraction d’ADN génomique végétal de qualité et à haut rendement en seulement une heure
Marque:  Cytiva RPN8511
Code produit. 10410875
  • 573.00€ / 50 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Reagents 1 and 2 and PhytoPure Resin
Description
Description
  • Le protocole rapide ne nécessite pas de phénol ou de CTAB
  • Deux tailles de kit permettent une mise à l’échelle économique en utilisant le même protocole sans phénol
  • L’élimination efficace des polysaccharides réduit au minimum l’inhibition des applications en aval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Qualité, durée et pureté d'une extraction au phénol-chloroforme sans phénol. Nucleon PhytoPure permet l'extraction rapide de l’ADN génomique de grande qualité et de poids moléculaire élevé à l’aide de chloroforme à partir d'échantillons de tissus végétaux et fongiques tout en supprimant efficacement les protéines
Permet d’extraire avec succès l'ADN de nombreuses espèces végétales, en commençant avec du matériel frais, congelé ou lyophilisé
Nucleon PhytoPure
Orge (frais, congelé ou lyophilisé), Maïs (frais, congelé ou lyophilisé), Seigle (frais, congelé ou lyophilisé), Blé (frais, congelé ou lyophilisé)
Réactifs 1 et 2 résine PhytoPure™
1000 mg
Nom du produit
Cytiva Nucleon™ PhytoPure™ Kits d’extraction d’ADN génomique > 50 préparations x 1 g