Learn More
Macherey-Nagel™ Kit ARN NucleoMag™
Isolez l’ARN via une plateforme à partir de billes magnétiques. Le kit d’ARN NucleoMag™ Macherey Nagel™ permet l’isolement de l’ARN à partir d’échantillons de tissus et de cellules.
387.00€ - 1270.00€
Spécification
Format | Microbilles superparamagnétiques hautement réactives |
---|---|
À utiliser avec (application) | Préparation rapide manuelle et automatisée à petite échelle d’ARN total hautement pur à partir d’échantillons de tissus ou de cellules |
Comprend | NucleoMag™ B-Beads, buffers, TCEP, RNase-free rDNase |
Type de produit | ARN NucleoMag |
RNase | Yes |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12757790
|
Macherey-Nagel™
744350.4 |
4 x 96 |
1270.00€
384 réactions |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12883931
|
Macherey-Nagel™
744350.1 |
96 |
387.00€
96 réactions |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Caractéristiques- La procédure à un tube minimise le risque de contamination croisée
- Petits volumes d’élution ≥50 μl
- Convient au traitement manuel et automatisé
- DNase recombinante incluse
- Agent réducteur TCEP inclus (aucun β-mercaptoéthanol nécessaire)
Applications
- Préparation rapide manuelle et automatisée à petite échelle d’ARN total hautement pur à partir d’échantillons de tissus ou de cellules
Spécification
Microbilles superparamagnétiques hautement réactives | |
NucleoMag™ B-Beads, buffers, TCEP, RNase-free rDNase | |
Yes | |
<120 min./96 Reaction |
Préparation rapide manuelle et automatisée à petite échelle d’ARN total hautement pur à partir d’échantillons de tissus ou de cellules | |
ARN NucleoMag | |
>200 nt | |
<30μg |