Learn More
Macherey-Nagel™ Kit ARN NucleoMag™
Isolez l’ARN via une plateforme à partir de billes magnétiques. Le kit d’ARN NucleoMag™ Macherey Nagel™ permet l’isolement de l’ARN à partir d’échantillons de tissus et de cellules.
Marque:  Macherey-Nagel™ 744350.4
Code produit. 12757790
  • 1270.00€ / 384 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
 Caractéristiques
  • La procédure à un tube minimise le risque de contamination croisée
  • Petits volumes d’élution ≥50 μl
  • Convient au traitement manuel et automatisé
  • DNase recombinante incluse
  • Agent réducteur TCEP inclus (aucun β-mercaptoéthanol nécessaire)
Applications
  • Préparation rapide manuelle et automatisée à petite échelle d’ARN total hautement pur à partir d’échantillons de tissus ou de cellules
Spécification
Spécification
Microbilles superparamagnétiques hautement réactives
NucleoMag™ B-Beads, buffers, TCEP, RNase-free rDNase
ARN NucleoMag
>200 nt
<30μg
Préparation rapide manuelle et automatisée à petite échelle d’ARN total hautement pur à partir d’échantillons de tissus ou de cellules
4 x 96
Yes
<120 min./96 Reaction
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanaten,ethanol/tris-(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, TCEP(