Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ NH2 / NH2-RP
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 2,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Marque:  Macherey-Nagel™ 760740.20
Code produit. 12418497
  • 549.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Aminopropyle
Aminopropyle
Pour les composés polaires dans des conditions de RP (sucres, bases d’ADN), hydrocarbures dans des conditions de NP
8700 psi (600 bars)
Sphérique
2 à 8
0,9 ml/g
Acétonitrile / eau
60°C
Amino (NH2)
2,50%
No
Acier inoxydable
Colonne analytique
2 mm
100 mm
Acétonitrile / eau
3 μm
110 Å
1/boîte
340 m²/g
L8
Silice
Mode mixte
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Colonne EC