Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ NH2 / NH2-RP
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 2,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
549.00€ - 672.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Aminopropyle |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Aminopropyle |
À utiliser avec | Pour les composés polaires dans des conditions de RP (sucres, bases d’ADN), hydrocarbures dans des conditions de NP |
Pression max. | 8700 psi (600 bars) |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12418497
|
Macherey-Nagel™
760740.20 |
100 mm | 2 mm |
549.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12665979
|
Macherey-Nagel™
760741.20 |
125 mm | 2 mm |
549.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12428497
|
Macherey-Nagel™
760742.46 |
150 mm | 4,6 mm |
585.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12655979
|
Macherey-Nagel™
760739.46 |
250 mm | 4,6 mm |
672.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Aminopropyle | |
Aminopropyle | |
8700 psi (600 bars) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1/boîte | |
340 m²/g | |
L8 | |
Silice | |
Mode mixte | |
Acier inoxydable |
Colonne analytique | |
Pour les composés polaires dans des conditions de RP (sucres, bases d’ADN), hydrocarbures dans des conditions de NP | |
Acétonitrile / eau | |
3 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
2,50% | |
No | |
Colonne EC |