Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC CN-RP Nucleodur™
Marque:  Macherey-Nagel™ 761420.40
Code produit. 12438577
  • 175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
7%
8 mm
Pré-colonnes CC
NUCLEODUR™ CN-RP
Acétonitrile/eau
Cyano
Antidépresseurs tricycliques, stéroïdes, acides organiques
Sphérique
L10
5 μm
100Å
4 mm
Acétonitrile/eau
Silice
Pré-colonne
HPLC