Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC CN-RP Nucleodur™
175.00€
Specifications
Taux de carbone | 7% |
---|---|
Longueur (métrique) | 8 mm |
Porosité | 100Å |
Type | Pré-colonnes CC |
Phase stationnaire | NUCLEODUR™ CN-RP |
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Price | Quantity & Availability | ||||
12448577
|
Macherey-Nagel™
761430.30 |
3 mm | 3 μm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458577
|
Macherey-Nagel™
761430.40 |
4 mm | 3 μm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438577
|
Macherey-Nagel™
761420.40 |
4 mm | 5 μm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Specifications
7% | |
100Å | |
NUCLEODUR™ CN-RP | |
Acétonitrile/eau | |
Cyano | |
Antidépresseurs tricycliques, stéroïdes, acides organiques | |
Sphérique | |
L10 |
8 mm | |
Pré-colonnes CC | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
HPLC | |
Oui |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction