Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC Nucleodur™ C8 ec
175.00€
Spécification
Taux de carbone | 10,5% |
---|---|
pH | 1 - 9 |
Longueur (métrique) | 8 mm |
Porosité | 100Å |
Type | Pré-colonnes CC |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12428587
|
Macherey-Nagel™
761704.30 |
3 mm | 5 μm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488557
|
Macherey-Nagel™
761012.30 |
3 mm | 3 μm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12498557
|
Macherey-Nagel™
761012.40 |
4 mm | 3 μm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438587
|
Macherey-Nagel™
761704.40 |
4 mm | 5 μm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
10,5% | |
8 mm | |
Pré-colonnes CC | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
Sphérique | |
L7 |
1 - 9 | |
100Å | |
NUCLEODUR™ C8 ec | |
Acétonitrile/eau | |
Octyl | |
HPLC | |