Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC Nucleodur™ C8 ec
Marque: Macherey-Nagel™ 761012.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
10,5% | |
3 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
HPLC | |
Oui |
1 - 9 | |
8 mm | |
Pré-colonnes CC | |
NUCLEODUR™ C8 ec | |
Acétonitrile/eau | |
Octyl | |
Intensification de la HPLC préparative | |
Sphérique | |
L7 |