Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleodur™ C18 Pyramid
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 14 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
703.00€ - 800.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Réticulation | Octadécyl |
À utiliser avec | Pour LC/MS et HPLC |
Hydrophobicité | Oui |
Forme des particules | Sphérique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12458417
|
Macherey-Nagel™
760273.20 |
100 mm | 2 mm |
800.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12728732
|
Macherey-Nagel™
760274.20 |
150 mm | 2 mm |
800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478407
|
Macherey-Nagel™
760271.20 |
30 mm | 2 mm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12418417
|
Macherey-Nagel™
760272.20 |
50 mm | 2 mm |
703.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12738732
|
Macherey-Nagel™
760275.20 |
75 mm | 2 mm |
703.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488407
|
Macherey-Nagel™
760271.30 |
30 mm | 3 mm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12428417
|
Macherey-Nagel™
760272.30 |
50 mm | 3 mm |
703.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12408417
|
Macherey-Nagel™
760271.46 |
30 mm | 4,6 mm |
764.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12498407
|
Macherey-Nagel™
760271.40 |
30 mm | 4 mm |
703.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448417
|
Macherey-Nagel™
760272.46 |
50 mm | 4,6 mm |
764.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438417
|
Macherey-Nagel™
760272.40 |
50 mm | 4 mm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Colonne analytique | |
Pour LC/MS et HPLC | |
Sphérique | |
1 à 9 | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC |
Octadécyl | |
Oui | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 Pyramid | |
14 % | |
Oui | |
Acier inoxydable | |
HPLC, LC/MS |