Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleodur™ C18 Pyramid
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 14 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760271.40
Code produit. 12498407
  • 703.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Colonne analytique
4 mm
Oui
8700 psi (600 bars)
1,8 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18 Pyramid
14 %
Oui
Acier inoxydable
HPLC, LC/MS
Octadécyl
Pour LC/MS et HPLC
30 mm
Sphérique
1 à 9
1 de chaque
340 m²/g
L1
Silice
Phase inverse
Phase inverse
Colonne EC