Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes Isis HPLC Nucleodur™ C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760405.30
Code produit. 12448437
  • 703.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Colonne analytique
3 mm
Non
8700 psi (600 bars)
1,8 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18 Isis
20 %
Oui
Acier inoxydable
HPLC, LC/MS
Octadécyle polymérique
Pour LC/MS et HPLC
50 mm
Sphérique
1 à 10
1/boîte
340 m²/g
L1
Silice
Sélectivité stérique
Phase inverse
Colonne EC