Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC ec VariPerp C18 Nucleodur™
Format de colonne : Colonne préparative ; Taux de carbone : 17,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
523.00€ - 841.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne préparative |
---|---|
Diamètre (métrique) | 10 mm |
À utiliser avec | Médicaments basiques, neutres ou acides, acides aminés dérivés, pesticides, vitamines liposolubles, aldéhydes et cétones, composés phénoliques |
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12479896
|
Macherey-Nagel™
762029.100 |
125 mm |
841.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12408597
|
Macherey-Nagel™
762003.100 |
50 mm |
523.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Colonne préparative | |
Médicaments basiques, neutres ou acides, acides aminés dérivés, pesticides, vitamines liposolubles, aldéhydes et cétones, composés phénoliques | |
5 μm | |
110 Å | |
60°C | |
C18 | |
17,50% | |
Oui | |
Colonne HPLC VariPerp |
10 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
1 à 9 | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |