Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC ec VariPerp C18 Nucleodur™
Format de colonne : Colonne préparative ; Taux de carbone : 17,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 762029.100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Colonne préparative | |
Médicaments basiques, neutres ou acides, acides aminés dérivés, pesticides, vitamines liposolubles, aldéhydes et cétones, composés phénoliques | |
5800 psi (400 bars) | |
1 à 9 | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
10 mm | |
125 mm | |
5 μm | |
110 Å | |
60°C | |
C18 | |
17,50% | |
Oui | |
Colonne HPLC VariPerp |