Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC analytique Nucleodur™ C18
Utilisez des colonnes standard EC pour la HPLC analytique (chromatographie liquide haute performance). Les colonnes standard EC analytiques Nucleodur™ C18 sont disponibles dans une grande variété de longueurs et de diamètres internes.
554.00€ - 964.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Silice |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Octadécyl |
À utiliser avec | HPLC |
Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Taux de carbone | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Taux de carbone | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10376732
|
Macherey-Nagel™
760201.20 |
125 mm | 2 mm | 14 % | 5 μm |
636.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12468367
|
Macherey-Nagel™
760103.20 |
150 mm | 2 mm | 18 % | 5 μm |
636.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12478357
|
Macherey-Nagel™
760100.20 |
125 mm | 2 mm | 18 % | 5 μm |
636.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12418367
|
Macherey-Nagel™
760101.20 |
250 mm | 2 mm | 18 % | 5 μm |
744.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12478387
|
Macherey-Nagel™
760203.20 |
150 mm | 2 mm | 14 % | 5 μm |
636.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12438367
|
Macherey-Nagel™
760102.20 |
50 mm | 2 mm | 18 % | 5 μm |
554.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12458387
|
Macherey-Nagel™
760202.20 |
250 mm | 2 mm | 14 % | 5 μm |
744.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12488357
|
Macherey-Nagel™
760100.30 |
125 mm | 3 mm | 18 % | 5 μm |
646.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10091852
|
Macherey-Nagel™
760201.30 |
125 mm | 3 mm | 14 % | 5 μm |
646.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12478367
|
Macherey-Nagel™
760103.30 |
150 mm | 3 mm | 18 % | 5 μm |
646.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12408387
|
Macherey-Nagel™
760200.20 |
50 mm | 2 mm | 14 % | 5 μm |
554.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10530910
|
Macherey-Nagel™
760101.30 |
250 mm | 3 mm | 18 % | 5 μm |
738.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12488387
|
Macherey-Nagel™
760203.30 |
150 mm | 3 mm | 14 % | 5 μm |
646.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12468387
|
Macherey-Nagel™
760202.30 |
250 mm | 3 mm | 14 % | 5 μm |
738.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12448367
|
Macherey-Nagel™
760102.30 |
50 mm | 3 mm | 18 % | 5 μm |
554.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12728722
|
Macherey-Nagel™
760104.46 |
100 mm | 4,6 mm | 18 % | 5 μm |
713.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12418387
|
Macherey-Nagel™
760200.30 |
50 mm | 3 mm | 14 % | 5 μm |
554.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12737810
|
Macherey-Nagel™
760204.46 |
100 mm | 4,6 mm | 14 % | 5 μm |
713.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12408367
|
Macherey-Nagel™
760100.46 |
125 mm | 4,6 mm | 18 % | 5 μm |
713.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12448387
|
Macherey-Nagel™
760201.46 |
125 mm | 4,6 mm | 14 % | 5 μm |
713.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10860121
|
Macherey-Nagel™
760103.46 |
150 mm | 4,6 mm | 18 % | 5 μm |
713.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12408397
|
Macherey-Nagel™
760203.46 |
150 mm | 4,6 mm | 14 % | 5 μm |
713.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12428367
|
Macherey-Nagel™
760101.46 |
250 mm | 4,6 mm | 18 % | 5 μm |
779.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10586093
|
Macherey-Nagel™
760202.46 |
250 mm | 4,6 mm | 14 % | 5 μm |
779.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10599552
|
Macherey-Nagel™
760102.46 |
50 mm | 4,6 mm | 18 % | 5 μm |
605.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12438387
|
Macherey-Nagel™
760200.46 |
50 mm | 4,6 mm | 14 % | 5 μm |
605.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12428407
|
Macherey-Nagel™
760262.46 |
250 mm | 4,6 mm | 14 % | 3 μm |
964.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12738722
|
Macherey-Nagel™
760106.46 |
75 mm | 4,6 mm | 18 % | 5 μm |
605.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12747810
|
Macherey-Nagel™
760205.46 |
75 mm | 4,6 mm | 14 % | 5 μm |
605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12498357
|
Macherey-Nagel™
760100.40 |
125 mm | 4 mm | 18 % | 5 μm |
646.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10001862
|
Macherey-Nagel™
760201.40 |
125 mm | 4 mm | 14 % | 5 μm |
646.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12488367
|
Macherey-Nagel™
760103.40 |
150 mm | 4 mm | 18 % | 5 μm |
646.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12498387
|
Macherey-Nagel™
760203.40 |
150 mm | 4 mm | 14 % | 5 μm |
646.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10787774
|
Macherey-Nagel™
760101.40 |
250 mm | 4 mm | 18 % | 5 μm |
738.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12458367
|
Macherey-Nagel™
760102.40 |
50 mm | 4 mm | 18 % | 5 μm |
554.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10163462
|
Macherey-Nagel™
760202.40 |
250 mm | 4 mm | 14 % | 5 μm |
738.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12428387
|
Macherey-Nagel™
760200.40 |
50 mm | 4 mm | 14 % | 5 μm |
554.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Caractéristiques principales :- Stable dans 100 % des systèmes de phase mobile aqueuse
- Fonctionnalités de sélectivité polaire intéressantes
- Excellente désactivation de la base ; convient à la LC/MS en raison de faibles caractéristiques de purge
- Phase spéciale avec endcapping polaire
- Porosité de 110 Å
- Granulométrie de 1,8 μm, 3 μm et 5 μm
- Particules de 7 à 10 μm à des fins préparatoires sur demande
- Teneur en carbone de 14 %
- Stabilité au pH 1–9
Applications recommandées :
- Analgésiques, antibiotiques à base de pénicilline, acides nucléiques, vitamines hydrosolubles, agents complexants, acides organiques
Spécification
Silice | |
Octadécyl | |
Acétonitrile / eau | |
1/boîte | |
L1 | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Colonne analytique | |
HPLC | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
Silice | |
Oui | |
Colonne EC analytique |