Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC analytique Nucleodur™ C18
Utilisez des colonnes standard EC pour la HPLC analytique (chromatographie liquide haute performance). Les colonnes standard EC analytiques Nucleodur™ C18 sont disponibles dans une grande variété de longueurs et de diamètres internes.
Marque:  Macherey-Nagel™ 760103.20
Code produit. 12468367
  • 636.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Caractéristiques principales :
  • Stable dans 100 % des systèmes de phase mobile aqueuse
  • Fonctionnalités de sélectivité polaire intéressantes
  • Excellente désactivation de la base ; convient à la LC/MS en raison de faibles caractéristiques de purge
Caractéristiques techniques :
  • Phase spéciale avec endcapping polaire
  • Porosité de 110 Å
  • Granulométrie de 1,8 μm, 3 μm et 5 μm
  • Particules de 7 à 10 μm à des fins préparatoires sur demande
  • Teneur en carbone de 14 %
  • Stabilité au pH 1–9
Applications recommandées :
  • Analgésiques, antibiotiques à base de pénicilline, acides nucléiques, vitamines hydrosolubles, agents complexants, acides organiques
Spécification
Spécification
Silice
Octadécyl
HPLC
8700 psi (600 bars)
5 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18 Gravité
18 %
Oui
Colonne EC analytique
Colonne analytique
2 mm
150 mm
Acétonitrile / eau
1 à 11
1 de chaque
340 m²/g
L1
Silice
Phase inverse
Phase inverse