Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne d’étalon EC 100-5 NH2 Nucleodur™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 2,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Marque:  Macherey-Nagel™ 760721.46
Code produit. 12438487
  • 402.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Colonne analytique
150 mm
5 μm
110 Å
60°C
Amino (NH2)
2,50%
No
Colonne HPLC EC
4,6 mm
8700 psi (600 bars)
2 à 8,5
340 m²/g
L8
Silice
Phase inverse, phase normale, échange d’ions
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC